アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
bp
270-272 °C (lit.)
mp
12-16 °C (lit.)
密度
1.477 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrCCCCCCCCBr
InChI
1S/C8H16Br2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-8H2
InChI Key
DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 界面活性タンパク質 B(SP-B(1-25))の N 末端セグメントの効率的な手動 Fmoc 固相合成:この研究では、ペプチドセグメントの合成における Fmoc-Gly-Wang 樹脂の応用が強調され、特に、界面活性タンパク質 B(SP-B)の N 末端セグメントの構築におけるその有用性が実証されています。この研究では、ペプチド合成における樹脂の有効性が強調され、生化学的に重要なペプチドの生成におけるその役割が強調されています′(Ramli et al., 2009)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D42607-VAR:
D42607-BULK:
D42607-100G:
D42607-25G:
D42607-5G:
D42607-10KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック