Merck
B60401
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-2-クロロベンゼン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥4,760
100 G
¥12,700
¥4,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥4,760
100 G
¥12,700
About This Item
化学式:
BrC6H4Cl
CAS番号:
分子量:
191.45
Beilstein:
1855303
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.582 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
密度
1.638 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H4BrCl/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI Key
QBELEDRHMPMKHP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B60401-BULK:
B60401-10G:
B60401-VAR:
B60401-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)