安全性情報
8.14506
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
special quality for synthesis
別名:
Chlorobenzene, Phenyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5Cl
CAS番号:
分子量:
112.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
203-628-5
NACRES:
NA.21
bp:
132 °C/1013 hPa
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
グレード
for synthesis
品質水準
蒸気圧
12 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
590 °C
有効性
2000-4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.3-11 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C)
bp
132 °C/1013 hPa
mp
-45 °C
転移温度
flash point 27 °C
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.107
Water (K. F.): ≤ 0.03 %
Free acid: ≤ 0.0002 meq/ml
Free alkali: ≤ 0.0002 meq/ml
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F
引火点(℃)
27 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1