主要文書
8.00920
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl phthalate
for synthesis
別名:
Dicyclohexyl phthalate, Phthalic acid dicyclohexyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,2-(COOC6H11)2
CAS番号:
分子量:
330.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
201-545-9
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
0.0000039 hPa ( 50 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
crystals
自己発火温度
395 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
65.6 °C
転移温度
flash point 180-190 °C
溶解性
1.015 g/L
密度
1.15 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
710 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C20H26O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2
InChI Key
VOWAEIGWURALJQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(℃)
180 - 190 °C