安全性情報
8.20599
Sigma-Aldrich
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
for synthesis
別名:
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Propyl gallate, Gallic acid propyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3,4,5-(OH)3C6H2COOCH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
212.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
204-498-2
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
powder
有効性
2100 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
145-148 °C
転移温度
flash point 187 °C
溶解性
3.5 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CCC)C(=O)c1cc(c(c(c1)O)O)O
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
InChI Key
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
<ul>
<li><strong>Antioxidant Capacity Assessment:</strong> Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, identified as a potent antioxidant and has been added to foods containing oils and fats to prevent oxidation (Prieto et al., 2014).</li>
</ul>
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
368.6 °F - closed cup
引火点(℃)
187 °C - closed cup