主要文書
8.00813
Sigma-Aldrich
Undecylenic-10 acid
for synthesis
別名:
Undecylenic-10 acid, 10-Undecenoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CH(CH2)8COOH
CAS番号:
分子量:
184.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
203-965-8
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
275 °C
有効性
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
275 °C/1013 mbar
mp
24 °C
転移温度
flash point 149 °C
溶解性
73.7 mg/L
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
InChI Key
FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 21 °C
Melting range (upper value): ≤ 25 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
300.2 °F
引火点(℃)
149 °C