Merck
307785
Sigma-Aldrich
ウンデシレン酸エチル
97%
別名:
10-ウンデセン酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥9,990
¥9,990
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥9,990
About This Item
化学式:
H2C=CH(CH2)8CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
212.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,990
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
258-259 °C/761 mmHg (lit.)
密度
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
ester
SMILES記法
CCOC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C13H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
InChI Key
FXNFFCMITPHEIT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ethyl undecylenate was used to prepare mixed monolayers by undergoing photochemical reaction with hydrogen-terminated silicon[1].
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
307785-100ML:
307785-BULK:
307785-500ML:
307785-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yong-Jun Liu et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(10), 4039-4050 (2005-06-23)
The structure, reactivity, and acid-base properties of mixed monolayers prepared by photochemical reaction of hydrogen-terminated silicon with mixtures of ethyl undecylenate and n-alkenes were studied by ATR-FTIR spectroscopy and contact-angle measurements. The surface composition of the mixed monolayers and its