Merck
124672
Sigma-Aldrich
10-ウンデセン酸
98%
別名:
ウンデシレン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥5,260
500 ML
¥13,600
¥5,260
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥5,260
500 ML
¥13,600
About This Item
化学式:
CH2=CH(CH2)8COOH
CAS番号:
分子量:
184.28
カラーインデックス番号:
42650
Beilstein:
1762631
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,260
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
137 °C/2 mmHg (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
InChI Key
FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
10-ウンデセン酸は、メタロセン触媒系Cp2ZrCl2/メチルアルミノキサンを使用してエチレンと共重合します[1]
アプリケーション
10-ウンデセン酸は、シリコン表面上の分子単層の形成の方法とメカニズムを研究するために使用されています[2]。フェロモン(11Z)-ヘキサデセナールおよび農業上重要な昆虫フェロモンの合成の開始試薬として使用されました[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
300.2 °F - closed cup
引火点(℃)
149 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
124672-5L:
124672-BULK:
124672-VAR:
124672-500ML:
124672-10KG:
124672-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
10-Undecenoic acid, an inexpensive source for the synthesis of the pheromones of cotton pests, peach tree borer and cherry tree borer.
Pawar AS and Chattopadhyay S.
Molecules (Basel), 2(6), 87-90 (1997)
Metallocene-Catalysed Copolymerisation of Ethylene with 10-Undecenoic Acid: The Effect of Experimental Conditions.
Santos JM, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 202(11), 2195-2201 (2001)
Molecular monolayers on silicon surfaces.
Lopinski GP and Wayner DDM.
Material Matters, 3(2), 38-38 (2008)
Xing-Cong Li et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 52(7), 2442-2448 (2008-05-07)
Our continuing effort in antifungal natural product discovery has led to the identification of five 6-acetylenic acids with chain lengths from C(16) to C(20): 6-hexadecynoic acid (compound 1), 6-heptadecynoic acid (compound 2), 6-octadecynoic acid (compound 3), 6-nonadecynoic acid (compound 4)
Terence Tieu et al.
Biomaterials science, 9(1), 133-147 (2020-11-03)
Targeted delivery of chemotherapeutics to cancer cells has the potential to yield high drug concentrations in cancer cells while minimizing any unwanted side effects. However, the development of multidrug resistance in cancer cells may impede the accumulation of chemotherapy drugs
資料
シリコン表面上の分子単分子膜の方法、その特性、分子エレクトロニクスやセンシングへの応用を探る。
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.
質問
  1. Is this product in liquid form? If so what is in it that allows it to be liquid at room temperature?
    1 回答
    1. The melting point of this material is 23-25 °C. The physical form will depend on the ambient temperature. Warming to reliquify will not be detrimental to the compound.