安全性情報
654085
Sigma-Aldrich
TTNPB
A synthetic stilbene analog of retinoic acid that acts as a potent retinoic acid receptor (RAR) agonist (EC₅₀ = 21 nM, 4.0 nM, and 2.4 nM for RARα, RARβ, and RARγ, respectively).
別名:
TTNPB, 4-[(E)-2-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-1-propenyl]benzoic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H28O2
CAS番号:
分子量:
348.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
white
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)\C=C(/C)\c2cc3c(cc2)C(CCC3(C)C)(C)C
InChI
1S/C24H28O2/c1-16(14-17-6-8-18(9-7-17)22(25)26)19-10-11-20-21(15-19)24(4,5)13-12-23(20,2)3/h6-11,14-15H,12-13H2,1-5H3,(H,25,26)/b16-14+
InChI Key
FOIVPCKZDPCJJY-JQIJEIRASA-N
詳細
A synthetic stilbene analog of retinoic acid which acts as a potent retinoic acid receptor (RAR) agonist (EC50 = 21 nM, 4.0 nM, and 2.4 nM for RARα, RARβ and RARγ, respectively).
警告
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
その他情報
Standeven, A.M., et al. 1996. Toxicol. Appl. Pharmacol. 138, 169.
Beard, R.L., et al. 1995. J.Med. Chem. 38, 2820.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
654085-10MG:
654085-MG:
654085-1.1ML:
試験成績書(COA)