Merck
T3205
Sigma-Aldrich
タミバロテン
≥98% (HPLC)
別名:
-((5,6,7,8-テトラヒドロ-5,5,8,8-テトラメチル-2-ナフタレニル)カルバモイル)安息香酸, 4-(((5,6,7,8-テトラヒドロ-5,5,8,8-テトラメチル-2-ナフタレニル)アミノ)カルボニル)安息香酸, AM 80, AM80, N-(5,6,7,8-テトラヒドロ-5,5,8,8-テトラメチル)-2-ナフチル)テレフタルアミド酸, N-(5,6,7,8-テトラヒドロ-5,5,8,8-テトラメチル-2-ナフチル)テレフタルアミド酸, NSC 608000, UNII-08V52GZ3H9, アムノイド, アムノレイク
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H25NO3
CAS番号:
分子量:
351.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(NC(=O)c3ccc(cc3)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C22H25NO3/c1-21(2)11-12-22(3,4)18-13-16(9-10-17(18)21)23-19(24)14-5-7-15(8-6-14)20(25)26/h5-10,13H,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26)
InChI Key
MUTNCGKQJGXKEM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
タミバロテンは、その作用機序と治療可能性の研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
タミバロテンは、ATRA(オールトランスレチノイン酸)よりはるかに安定で強力な分化誘導剤である合成レチノイド薬です。骨髄腫細胞およびHUVEC(ヒト臍静脈内皮細胞)で軽度の成長阻害を示しました。
タミバロテン(Am80)は、RAR αアゴニストです。タミバロテンは、ATRAに対する耐性を克服するために開発され、現在、再発性急性前骨髄球性白血病(APL)の治療薬として日本で承認されています。この化合物は、HL-60細胞の分化とアポトーシスを誘導します。この化合物はTTNPBと同様に、RXRに結合したり、RXRをトランス活性化したりしません。TTNPB(汎RARアゴニスト)とは対照的に、タミバロテンはRAR αにかなり特異的です。この化合物はATRAより約10倍強力です。
特徴および利点
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)の核内受容体(非ステロイド)のページに収載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
調製ノート
タミバロテンは10 mg/ml以上の濃度でDMSOに可溶です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T3205-VAR:
T3205-BULK:
T3205-5MG:
T3205-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Madoka Nakagomi et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 104, 1-9 (2013-01-22)
Am80 is a synthetic retinoid that has been used clinically for patients with acute promyelocytic leukemia and has been reported to affect the brain and its neurons. We investigated the influence of Am80 on anti-anxiety-like behavior, which is a characteristic
Akira Uruno et al.
Journal of leukocyte biology, 90(2), 235-247 (2011-03-12)
ATRA and a synthetic RAR agonist tamibarotene (Am80) induce granulocytic differentiation of human acute leukemia HL-60 cells and have been used in antineoplastic therapy. ATRA induces CD38 antigen during HL-60 cell differentiation, which interacts with CD31 antigen on the vascular
Successful treatment of relapsed and refractory extramedullary acute promyelocytic leukemia with tamibarotene.
Harris V Naina et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 29(18), e534-e536 (2011-04-13)
Chie Miyabe et al.
Arthritis and rheumatism, 65(2), 503-512 (2012-12-04)
Vasculitis is characterized by leukocyte infiltration in the vessel walls, with destructive damage to mural structures. Retinoids are compounds that bind to retinoic acid receptors and exert biologic activities similar to those of vitamin A, including modulatory effects on cell
Hiroshi Keino et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 52(3), 1548-1556 (2010-09-24)
To determine whether synthetic retinoic acid receptor (RAR)-α/β-specific agonist Am80 reduces inflammation in experimental autoimmune uveoretinitis (EAU). Naive CD4(+) T cells were activated with anti-CD3, anti-CD28, and transforming growth factor (TGF)-β, in the presence or absence of Am80. Intracellular expression
資料
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.