安全性情報
620G
Sigma-Aldrich
Giemsa Stain Solution Original Azure Blend
Harleco® (Original Azure Blend Type For Microscopy (contains Methanol))
別名:
Hematology Stain, Hematology Solutions
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
liquid
品質水準
メーカー/製品名
Harleco® (Original Azure Blend Type For Microscopy (contains Methanol))
λmax
520-530 nm (Eosin)
635-645 nm (Azure)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
histology
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
詳細
HARLECO® Specially formulated for staining G-bands of chromosomes in genetic studies. Can also be used with Wright Stain for blood and bone marrow staining
アプリケーション
HARLECO® Specially formulated for staining G-bands of chromosomes in genetic studies. Can also be used with Wright Stain for blood and bone marrow staining
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Specially formulated for staining G-bands of chromosomes in genetic studies. Can also be used with Wright Stain for blood and bone marrow staining.
Dilute with 50 volumes of distilled water or buffer for differential hematology staining. Dilute with 25 volumes of pH 6.8 buffer for G-Banding staining procedures.
法的情報
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
620G-75:
US1S620G:
試験成績書(COA)