Merck
5980-OP
Millipore
塩化マグネシウム 六水和物
OmniPur® Grade, complexometric: 99.0-102.0%
別名:
Magnesium chloride hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgCl2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
203.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.21
フォーム:
crystals
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
crystals
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
輸送温度
ambient
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molecular Biology Grade.
Assay (complexometric): 99.0-102.0%
DNAse: none detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Insolubles: ≤.005%
Iron (Fe): ≤0.0005%
Nitrate (NO3): ≤0.001%
Phosphate (PO4): ≤0.0005%
Protease: none detected
RNAse: none detected
Sulfate (SO4): ≤0.002%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
警告
Toxicity: Harmful (C)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
5982-5KG:
5980-500GM:
試験成績書(COA)