スキップする
63138
硫酸マグネシウム 七水和物
BioUltra, ≥99.5% (KT)
Magnesium sulfate heptahydrate
別名:
エプソム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
250 g
在庫from市川市大町368
¥29,600
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥66,100
この商品について
化学式:
MgSO4 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
246.47
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38030409
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.26
EC Number:
231-298-2
MDL number:
Assay:
≥99.5% (KT)
Grade:
reagent grade
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
¥29,600
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
<0.01 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (KT)
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.002% total nitrogen (N)
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤10 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.010, λ: 280 nm Amax: 0.010
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Application
  • ポリ硫酸アルミニウムの作業性能と対応する機械的強度に関する研究:初期強度アルカリフリー液体促進剤マトリックスセメント:この研究では、建設に使用されるセメントの性能と機械的強度を向上させる硫酸マグネシウム七水和物の用途を調査しています(Wang et al., 2022)。
Other Notes
Earleの平衡塩類溶液の成分;Hanksの平衡塩類溶液の成分[1];植物細胞培養培地や微生物培養培地の成分。;CAP、カタボライト遺伝子活性化因子の精製;E. coli K38からのスフェロプラストの調製。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
M5921M5921M1880
assay
≥99.5% (KT)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
5-8 (50 g/L)
assay
≥99.5% (KT)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
5-8 (50 g/L)
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー