Merck
5.89583
Sigma-Aldrich
ジブチルエーテル
99.3%, anhydrous
別名:
ブチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]2O
CAS番号:
分子量:
130.23
Beilstein:
1732752
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
NACRES:
NA.22
bp:
142-143 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
4.48 (vs air)
蒸気圧
4.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.3%
自己発火温度
365 °F
expl. lim.
8.5 %
屈折率
n20/D 1.399 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.113 g/L at 20 °C
密度
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体