安全性情報
8.02892
Sigma-Aldrich
Dibutyl ether
for synthesis
別名:
Dibutyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)2O
CAS番号:
分子量:
130.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
205-575-3
NACRES:
NA.22
bp:
140-143 °C/1013 hPa
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
for synthesis
品質水準
蒸気圧
6.4 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
175 °C
有効性
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-8.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
5.2 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
bp
140-143 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
転移温度
flash point 25 °C
溶解性
10 g/L
密度
0.769 g/cm3 at 20 °C
SMILES記法
O(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,767 - 0,769
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0,05 %(m)
Identity (IR): conforms
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体