詳細
Merck USA index - 14, 6253
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
有効性
0.27 nM IC50
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
methanol: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1c2c(c(cc1O)O)C(=O)OC(CC3OC3\C=C\C=C\C(=O)C2)C
InChI
1S/C18H17ClO6/c1-9-6-15-14(25-15)5-3-2-4-10(20)7-11-16(18(23)24-9)12(21)8-13(22)17(11)19/h2-5,8-9,14-15,21-22H,6-7H2,1H3/b4-2+,5-3+
InChI Key
WYZWZEOGROVVHK-ZUVMSYQZSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
p60v-src kinase activity
COX-2 (IC₅₀ = 27 nM)
包装
警告
その他情報
Soga, S., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 822.
Chanmugam, P., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 5418.
Shimada, Y., et al. 1995. J. Antibiot. 48, 824.
Zhao, J.F., et al. 1995. Oncogene 11, 161.
Oikawa, T., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol. 241, 221.
Kwon, H.J., et al. 1992. Cancer Res. 52, 6926.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
553400-UG:
553400-1.1ML:
553400-500UG:
試験成績書(COA)