製品名
4α-Phorbol-12,13-didecanoate, Inactive on mouse skin as an inflammatory and tumor-promoting agent.
品質水準
アッセイ
>99% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
溶解性
DMSO: soluble
ethanol: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O([C@]21[C@H]([C@H]3[C@@]([C@H]4[C@@](CC(=C3)CO)(C(=O)C(=C4)C)O)([C@@H]([C@H]2OC(=O)CCCCCCCCC)C)O)C1(C)C)C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C40H64O8/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-32(42)47-36-28(4)39(46)30(24-29(26-41)25-38(45)31(39)23-27(3)35(38)44)34-37(5,6)40(34,36)48-33(43)22-20-18-16-14-12-10-8-2/h23-24,28,30-31,34,36,41,45-46H,7-22,25-26H2,1-6H3/t28-,30+,31-,34-,36-,38+,39-,40-/m1/s1
InChI Key
DGOSGFYDFDYMCW-OEFRVDPMSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
A negative control for Phorbol-12,13-didecanoate (PDD) and Phorbol-12-myristate-13-acetate (PMA)
包装
警告
再構成
その他情報
Clarke, B.L., et al. 1993. Endocrinology132, 1168.
Natarajan, V. and Garcia, J.G. 1993. J. Lab. Clin. Med.121, 337.
Slomiany, B.L., et al. 1992. J. Physiol. Pharmacol.43, 223.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
524394-5MG:
524394-1RMG:
524394-1MG:
524394-5RMG:
試験成績書(COA)