スキップする
P8014
4α-ホルボール12,13-ジデカノアート
transient receptor potential vanilloid 4 agonist, solid
別名:
4α-ホルボール 12-13-ジカプリナート, 4αPDD
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
在庫from市川市大町368
¥42,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C40H64O8
CAS番号:
分子量:
672.93
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2514324
Form:
solid
¥42,400
在庫詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
4α-ホルボール12,13-ジデカノアート, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C40H64O8/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-32(42)47-36-28(4)39(46)30(24-29(26-41)25-38(45)31(39)23-27(3)35(38)44)34-37(5,6)40(34,36)48-33(43)22-20-18-16-14-12-10-8-2/h23-24,28,30-31,34,36,41,45-46H,7-22,25-26H2,1-6H3/t28-,30+,31-,34-,36-,38+,39-,40-/m1/s1
InChI key
DGOSGFYDFDYMCW-OEFRVDPMSA-N
Application
4α-Phorbol 12,13-didecanoate has been used as a transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) agonist:
  • to study its effects on Madin-Darby canine kidney (MDCK) cells[1]
  • to study its effects on Ca2+ influx in mice fallopian tubal cells[2]
  • to study its effects on hind paw swelling in mice[3]
Biochem/physiol Actions
4α-Phorbol 12,13-didecanoate is a transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) agonist. It promotes extracellular calcium influx into the cells.[4]
Preparation Note
ストック溶液は水溶液にできません。使用濃度の水溶媒に希釈する前に水混和性有機溶媒に溶解させてください。
Disclaimer
光に不安定です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P148P8139524394
form
solid
form
solid
form
film or powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
H2O: ~2 μM, DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions.)
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
color
white
color
white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
P8014-BULK: + P8014-VAR: + P8014-10MG: + P8014-5MG: + P8014-1MG: + P8014-5MG-PW: + P8014-1MG-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)