安全性情報
513030
Sigma-Aldrich
PD 169316
A potent, cell-permeable, reversible, competitive, and selective p38 MAP kinase inhibitor (IC₅₀ = 89 nM).
別名:
PD 169316, 4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-(4-pyridyl)-1H-imidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H13FN4O2
CAS番号:
分子量:
360.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
orange-yellow
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)c2nc([nH]c2c4ccncc4)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C20H13FN4O2/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(8-4-15)25(26)27/h1-12H,(H,23,24)
InChI Key
BGIYKDUASORTBB-UHFFFAOYSA-N
詳細
A potent, cell-permeable, reversible, competitive, and selective p38 MAP kinase inhibitor (IC50 = 89 nM). Inhibition of p38 MAP kinase by PD 169316 blocks apoptosis induced by trophic factor withdrawal in non-neuronal and neuronal cell lines.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: yes
Primary Target
p38 MAP kinase
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 89 nM against p38 MAP kinase
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 4 months at -20°C.
その他情報
Nath, R., et al. 2001. Cell Mol. Biol. Lett.6, 173.
Gallagher, T.F., et al. 1997. Bioorg. Med. Chem. 5, 49.
Kummer, J.L., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 20490.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
513030-VMG:
513030-MG:
513030-1.1ML:
513030-1MG:
513030-50MG:
試験成績書(COA)