5.06072
IWP-2
≥99% (HPLC), liquid, Wnt antagonist, Calbiochem
別名:
InSolution Wnt Antagonist II, IWP-2, N-(6-Methylbenzo[d]thiazol-2-yl)-2-(4-oxo-3-phenyl-3,4,6,7-tetrahydrothieno[3,2-d]pyrimidin-2-ylthio)acetamide, Wnt Pathway Inhibitor II InSolution, Inhibitor of Wnt Production-2, Porcn Inhibitor I InSolution, InSolution Wnt Antag
About This Item
おすすめの製品
製品名
IWP-2, InSolution, ≥99%, 10 mM in DMSO, A cell-permeable benzothiazolyl-acetamide compound, Wnt Antagonist II
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
保管温度
−70°C
SMILES記法
[s]1c2c(nc1NC(=O)CSc3[n]([c](c5c(n3)CCS5)=O)c4ccccc4)ccc(c2)C
InChI
1S/C22H18N4O2S3/c1-13-7-8-15-17(11-13)31-21(23-15)25-18(27)12-30-22-24-16-9-10-29-19(16)20(28)26(22)14-5-3-2-4-6-14/h2-8,11H,9-10,12H2,1H3,(H,23,25,27)
InChI Key
WRKPZSMRWPJJDH-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Porcn
包装
警告
物理的形状
再構成
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
引火点(℃)
87 °C - (refers to pure substance)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体