Merck
918849
Sigma-Aldrich
酸化ジルコニウム(IV)
monoclinic, <10 μm particle size, 99.6%
別名:
ジルコニア
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥21,400
¥21,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥21,400
About This Item
化学式:
ZrO2
CAS番号:
分子量:
123.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
¥21,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.6%
フォーム
powder
粒径
<10 μm
bp
5000 °C (lit.)
mp
2700 °C (lit.)
密度
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
InChI Key
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Zirconium oxide (ZrO2) is a white powder characterized by its monoclinic crystal structure and a particle size of less than 10 microns. This material appears as a white powder and is known for its high stability and resistance to corrosion. Zirconium oxide combines excellent mechanical properties with thermal stability, making it suitable for a wide range of applications, including ceramics, thermal barrier coatings, and dental materials. Its unique properties enable its use in environments requiring durability and high performance.
アプリケーション
Zirconium(IV) oxide (ZrO2) which is also known as zirconia is a ceramic nanoparticle that can be used as a nano-filler. ZrO2 process yields a consistently high purity zirconia composed of monoclinic phase particles. The low surface area and unique spheroid-shaped particles find applications in ceramics, high-temperature fillers, sensors, and catalysts.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
918849-500G:
918849-VAR:
918849-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)