5.05206
Photochromic TrpA1 Channel Activator, Optovin
別名:
Photochromic TrpA1 Channel Activator, Optovin, (E)-5-((2,5-dimethyl-1-(pyridin-3-yl)-1H-pyrrol-3-yl)methylene)-2-thioxothiazolidin-4-one, PDSP 22594, Transient Receptor Potential A1 Ion Channel Activator I, TrpA1 Channel Activator I
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥95% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
有効性
2 μM EC50
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
yellow
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S1C(=S)NC(=O)C1=Cc2c([n](c(c2)C)c3cnccc3)C
InChI
1S/C15H13N3OS2/c1-9-6-11(7-13-14(19)17-15(20)21-13)10(2)18(9)12-4-3-5-16-8-12/h3-8H,1-2H3,(H,17,19,20)
InChI Key
YISGMOZSGOGYOU-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
TrpA1
包装
警告
WGK
WGK 3