アッセイ
≥98.0% (HPLC)
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES記法
CN1c2ccccc2C(C)(C)C13Oc4ccc5ccccc5c4N=C3
InChI
1S/C22H20N2O/c1-21(2)17-10-6-7-11-18(17)24(3)22(21)14-23-20-16-9-5-4-8-15(16)12-13-19(20)25-22/h4-14H,1-3H3
InChI Key
CQTRKDFIQFOAQV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
322547-VAR:
322547-250MG:
322547-1G:
322547-BULK:
資料
グラフェンベースのナノ材料は、DNA、たんぱく質、細胞、標的薬剤、ポリマー、ナノ粒子などと結合可能であり、多用な化学的性質を有するため、生物医学研究のための魅力的なナノプラットフォームとなります。
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.