由来生物
Cocos nucifera
palm oil
synthetic
品質水準
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.4512 (lit.)
bp
185 °C/10 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
tree nuts
官能
waxy
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
InChI Key
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
免責事項
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W509531-1KG:
W509531-SAMPLE:
W509531-4KG:
W509531-VAR:
W509531-8KG:
W509531-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック