5.00500
MALT1 Inhibitor II, Mepazine Hydrochloride
別名:
MALT1 Inhibitor II, Mepazine Hydrochloride, 10-((1-Methylpiperidin-3-yl)methyl)-10H-phenothiazine, Hydrochloride, 10-((1-Methyl-3-piperidyl)methyl)phenothiazine, Hydrochloride, 10-((1-Methyl-3-piperidinyl)methyl)-10H-phenothiazine, Hydrochloride, MALT-1 Inhibitor II, Mucosa-Associated Lymphoid tis
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥97% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
gray to off-white
溶解性
H2O: 2.5 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
保管温度
−20°C
InChI
1S/C19H22N2S.Cl/c1-20-12-6-7-15(13-20)14-21-16-8-2-4-10-18(16)22-19-11-5-3-9-17(19)21;/h2-5,8-11,15H,6-7,12-14H2,1H3;
InChI Key
ZGQUIYCUOPQIDJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
MALT1
警告
物理的形状
再構成
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3