主要文書
4.91001
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
high purity
別名:
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11F18N2P
CAS番号:
分子量:
556.17
UNSPSCコード:
12352107
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
liquid
mp
-1 °C
密度
1.71 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Identity (NMR): passes test
Purity (HPLC, area%): ≥ 99.0 %
Halides: ≤ 100 ppm
Water (K. F.): ≤ 100 ppm
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3