Merck
711756
Sigma-Aldrich
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムトリフルオロメタンスルホナート
≥98% (H-NMR)
別名:
EMIM Otf
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥38,000
1 KG
¥189,000
¥38,000
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥38,000
1 KG
¥189,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11F3N2O3S
CAS番号:
分子量:
260.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥38,000
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (H-NMR)
フォーム
liquid
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
密度
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
SMILES記法
CCn1cc[n+](C)c1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-エチル-3-メチルイミダゾリウム トリフルオロメタンスルホン酸塩は、イオン性ポリマーポリマー複合材料(IP2C)[1]製造のための溶媒として使用されるほか、リパーゼ触媒存在下での4-ペンテン酸とのエナンチオ選択性アミンアシル化反応でも使用されています。[2]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
425.3 °F - closed cup
引火点(℃)
218.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
711756-VAR:
711756-100G:
711756-BULK:
711756-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A study on IP2C actuators using ethylene glycol or EmI-Tf as solvent.
Di Pasquale G, et al.
Smart Materials and Structures, 20(4), 045014-045014 (2011)
Capillary electrophoretic application of 1-alkyl-3-methylimidazolium-based ionic liquids
Yanes, Enrique G., et al.
Analytical Chemistry, 73.16, 3838-3844 (2001)
Heat capacities and excess enthalpies of 1-ethyl-3-methylimidazolium-based ionic liquids and water
Ficke, Lindsay E., He?ctor Rodri?guez, and Joan F. Brennecke
Journal of Chemical and Engineering Data, 53.9, 2112-2119 (2008)
Dielectric relaxation and underlying dynamics of acetonitrile and 1-ethyl-3-methylimidazolium triflate mixtures using THz transmission spectroscopy
Asaki, M. L. T., et al.
J. Chem. Phys. , 116.23, 10377-10385 (2002)
Ion-pair structure of vaporized ionic liquid studied by matrix-isolation FTIR spectroscopy with DFT calculations: A case of 1-ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
Akai, Nobuyuki, Akio Kawai, and Kazuhiko Shibuya
The Journal of Physical Chemistry A, 114.48, 12662-12666 (2010)
資料
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.
イオン液体は、室温付近の温度で液体の有機塩類であり、揮発性が非常に低いこととさまざまな化合物に対する溶解性の高さによって、エネルギー用途や産業プロセス向けの「グリーン」溶媒として有用です。