Merck
727954
Sigma-Aldrich
1-ヘキシル-3-メチルイミダゾリウム ビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
98%
別名:
HMIM BTI, HMIM TFS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,860
50 G
¥85,800
¥9,860
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,860
50 G
¥85,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H19F6N3O4S2
CAS番号:
分子量:
447.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,860
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
98%
フォーム
liquid
官能基
fluoro
SMILES記法
CCCCCCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H19N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-6-7-12-9-8-11(2)10-12;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h8-10H,3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
RCNFOZUBFOFJKZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ヘキシル-3-メチルイミダゾリウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミドは、1-アルキル-3-メチルイミダゾリウムベースのイオン性液体です。[1] 酸素およびメタンなどの気体のHMIM TFSへの溶解度は、二酸化炭素の存在下で向上します。[2]
アプリケーション
  • Electrochemical behavior and determination of rutin on modified carbon paste electrodes.:この研究では、イオン液体の1-ヘキシル-3-メチルイミダゾリウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミドを組み込んだ修飾カーボンペースト電極を使用して、ルチンの電気化学的特性を調査しています。このイオン液体が電極の感度および安定性の強化に関与しており、電気化学的センシング用途に向けて有望な材料であることが示されています(Macikova et al., 2012)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
727954-BULK:
727954-50G:
727954-5G:
727954-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High-pressure phase behavior of ethane with 1-hexyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide
Florusse, Louw J., Sona Raeissi, and Cor J. Peters
Journal of Chemical and Engineering Data, 53.6, 1283-1285 (2008)
Measurement of high-pressure densities and atmospheric viscosities of ionic liquids: 1-hexyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide and 1-hexyl-3-methylimidazolium chloride
Iguchi, Masayuki, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 59.3, 709-717 (2014)
Study of the influence of the structure of the alcohol on vapor pressures and osmotic coefficients of binary mixtures alcohol+ 1-hexyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide at T= 323.15 K
Calvar, Noelia, et al.
Fluid Phase Equilibria, 313, 38-45 (2012)
Low-temperature heat capacity of room-temperature ionic liquid, 1-hexyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide
Shimizu, Yoshitaka, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 110.28, 13970-13975 (2006)
Enhancement of oxygen and methane solubility in 1-hexyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide using carbon dioxide.
Hert DG, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 20, 2603-2605 (2005)