安全性情報
4.90001
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
for synthesis
別名:
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11F18N2P
CAS番号:
分子量:
556.17
UNSPSCコード:
12352107
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
liquid
mp
-1 °C
密度
1.71 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Purity (HPLC, area%): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides: ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
4900010025:
4900011000:
4.90001.0025DISC:
4900019999:
4900010500:
4.90001.0100DISC:
4.90001.1000:
4900010100:
4900010000:
試験成績書(COA)