Merck
48-684MAG
Millipore
MILLIPLEX® Ras-Rafオンコプロテイン磁気ビーズパネル6プレックス - 細胞シグナル伝達マルチプレックスアッセイ
別名:
Cell Signaling Assay
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.47
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Milliplex®
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
保管温度
2-8°C
詳細
Rasタンパク質は、HRAS、KRAS、およびNRASの3種類の遺伝子でコードされたGTPaseです。これらの遺伝子のタンパク質産物は高度な配列同一性を示し、GDPからGTPへの交換がRasタンパク質を活性立体配座へ転換させるという保存されたメカニズムによって調節されます。GTP結合状態のRasは、プロテインキナーゼのRafファミリー(ARAF、BRAF、およびCRAF/RAF1)を含むその下流エフェクターに対して高い親和性を示します。次にRafタンパク質は、MEK経由でシグナルを伝達してMAPK経路を活性化します。健康な細胞では、Rasの活性化は細胞外増殖刺激に対する過渡応答であり、Ras-GTPがRas-GDPへすぐに戻ることによって抑制されます。しかし、がんにおいては、Ras-Raf-MEK経路が異常に活性化されることがよくあります。RAS遺伝子の変異は、ヒトがんの約25%で生じる最も高頻度な発がん事象であり、 12thアミノ酸(グリシン)を改変する変異が特に多く見られます。これらのドライバー変異は、Rasを構造的に活性なGTP結合状態に維持します。また、遺伝子増幅がタンパク質発現にどのような影響を及ぼすかは十分に解明されていませんが、KRAS遺伝子増幅を示すがんも見られます。MILLIPLEX® MAP 6プレックスRas-Rafオンコプロテイン磁気ビーズキット(カタログ番号48-684MAG)は、次の6種類のタンパク質分析物の同時定量に使用されるプレミックスキットです:pBRAF(Ser446)pCRAF(Ser338)pMEK1(Ser217/Ser221)Ras(total)変異Rasタンパク質、RasG12D*変異Rasタンパク質、RasG12V** H-Ras、N-Ras、およびK-Rasタンパク質を検出
特異性
抗体と、このパネルの他のいずれかの分析物との交差反応は、検出不能かまたは無視できます。
アプリケーション
Luminexテクノロジーを用いた細胞内ビーズベースマルチプレックスアッセイは、組織および細胞ライセートサンプル中の複数のリン酸化タンパク質と全経路タンパク質の同時相対定量を可能にします。マルチプレックスの結果とウェスタンブロッティングの結果を比較してみてください。最適な結果を得るには、終夜(4℃)の培養が推奨されます。このキットは、アッセイバッファー2(同梱されています)を使用して実行する必要があります。このアッセイには、1ウェルあたり25 μLの希釈細胞ライセートが必要です。アッセイに適したタンパク質濃度の推奨範囲は、1ウェルあたり1~25 μg総タンパク量(40~1,000 μg/mLの場合は25 μL/ウェル)です。分析可能物質は、BRAF(Ser446)、CRAF(Ser338)、MEK1(Ser217/Ser221)、Ras(total)、RasG12D、RasG12Vです。
特徴および利点
構成:プレミックス
包装
96ウェルプレート
保管および安定性
キット構成品の推奨保存温度は2~8℃です。
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
MILLPLEX®マルチプレックスアッセイで複数の血中バイオマーカーを一度に測定することにより、がん研究を容易にする方法をご覧ください。JAK-STAT、mTOR、MAPK、SAPK、TGFβシグナル伝達経路などを解析するためのマルチプレックスパネルを検索してください。
MILLIPLEX®細胞シグナル伝達マルチプレックスアッセイで細胞が情報伝達する仕組みを解明。Luminex® xMAP®テクノロジーに基づく細胞シグナル伝達リン酸化タンパク質アッセイにより、同一または異なる経路内のリン酸化タンパク質と総タンパク質を単一サンプルからマルチプレックスで測定することができます。
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.