Merck
48-619MAG
Millipore
MILLIPLEX® Total/Phospho Erk - Cell Signaling Multiplex Assay
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.47
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
交差性
human, mouse, rat
品質水準
メーカー/製品名
Milliplex®
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
保管温度
2-8°C
詳細
The MILLIPLEX® MAP Total/Phospho Akt (Catalog No. 48-618MAG) and Total/Phospho ERK (48-619MAG) Magnetic bead kits have been developed for the simultaneous detection of phosphorylated Akt (Ser473) and total Akt or phosphorylated ERK1/2 (Thr185/Tyr187) and total ERK in a single well using the Luminex system. These detection assays are rapid, convenient alternatives to Western Blotting and immunoprecipitation procedures for the analysis of cell lysate samples.
特異性
Cross-reactivity between the antibodies and any of the other analytes in this panel is non-detectable or negligible.
アプリケーション
Intracellular Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous relative quantitation of multiple phosphorylation or total pathway proteins in tissue and cell lysate samples.An overnight (4°C) incubation is recommended for best results.This assay requires 25 μL diluted cell lysate per well.This kit must be run using Assay Buffer 2 (provided).1 - 25 μg cell lysate/well (recommended starting concentration is 40 to 1,000 μg protein/mL)Analytes available:Erk (Total)Erk (Thr185/Tyr187)
包装
96-well plate
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
MILLIPLEX®細胞シグナル伝達マルチプレックスアッセイで細胞が情報伝達する仕組みを解明。Luminex® xMAP®テクノロジーに基づく細胞シグナル伝達リン酸化タンパク質アッセイにより、同一または異なる経路内のリン酸化タンパク質と総タンパク質を単一サンプルからマルチプレックスで測定することができます。
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.
質問
  1. Is it possible to combine the Total/Phospho 2-Plex Cell Signaling Kits including the following components: 48-618MAG - Akt, 48-631MAG - Akt1, 48-632MAG - Akt2, 48-633MAG - Akt3, 48-628MAG - CREB, 48-619MAG - Erk/MAPK1/2, 48-626MAG - IRS1, 48-622MAG - JNK, 48-625MAG - mTOR, 48-624MAG - p38, 48-623MAG - STAT3?
    1 回答
    1. The 2-plex Cell Signaling kits can be combined except for the Akt panels. The Akt Panels cannot be combined with another Akt panel but they can be combined with any other 2-plex kit.