コンテンツへスキップ
Merck
すべての画像(1)

主要文書

安全性情報

616403

Sigma-Aldrich

TACE Substrate III, Fluorogenic

A fluorescence resonance energy transfer (FRET) peptide substrate for TACE (Km = 19 µM).

別名:

TACE Substrate III, Fluorogenic, TNF-α Convertase Enzyme Substrate II, Fluorogenic, ADAM-17 Substrate II, Fluorogenic, DABCYL-LAQAVRSSSR-EDANS, TNF-α Convertase Enzyme Substrate II, Fluorogenic, DABCYL-LAQAVRSSSR-EDANS, ADAM-17 Substrate II, Fluorogenic

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

実験式(ヒル表記法):
C70H104N22O18S
CAS番号:
分子量:
1573.78
UNSPSCコード:
12352200
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。

品質水準

アッセイ

≥95% (HPLC)

フォーム

lyophilized solid

メーカー/製品名

Calbiochem®

保管条件

OK to freeze
protect from light

red

溶解性

50% acetic acid: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL

蛍光検出

λex ~340 nm
λem ~490 nm

輸送温度

ambient

保管温度

−20°C

詳細

A fluorescence energy transfer (FRET) peptide substrate for tumor necrosis factor (TNF)-α convertase (TACE) (Km ~19 µM). Cleavage occurs between the alanine and valine residues. Useful for screening TACE inhibitors. Excitation max: ~340 nm; emission max: ~490 nm.
A fluorescence resonance energy transfer (FRET) peptide substrate for TACE (Km = 19 µM). Substrate cleavage occurs at the Ala-Val bond. Useful for the screening of TACE and SARS protease 3-CLPRO inhibitors.

生物化学的/生理学的作用

Cell permeable: no
Km = 19 µM as a fluorescence resonance energy transfer (FRET) peptide substrate for TACE
Primary Target
A fluorescence resonance energy transfer (FRET) peptide substrate for TACE
Product does not compete with ATP.
Reversible: no

包装

Yes

警告

Toxicity: Standard Handling (A)

シーケンス

DABCYL-Leu-Ala-Gln-Ala-Val-Arg-Ser-Ser-Ser-Arg-EDANS

物理的形状

Supplied as a trifluoroacetate salt.

再構成

Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.

その他情報

Bacha, U., et al. 2004. Biochemistry43, 4906.
Patel, I.R., et al. 1998. J. Immunol.160, 4570.

法的情報

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 1

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

Jan Code

616403-0UG:
616403-5MG:
616403-UG:
616403-500UG:


試験成績書(COA)

製品のロット番号・バッチ番号を入力して、試験成績書(COA) を検索できます。ロット番号・バッチ番号は、製品ラベルに「Lot」または「Batch」に続いて記載されています。

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

質問

レビュー

評価値なし

アクティブなフィルタ

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)