407952
Ionomycin, Calcium Salt, Streptomyces conglobatus
Ionomycin, Calcium Salt, Streptomyces conglobatus, CAS 56092-82-1, is useful in cell activation experiments when calcium dose-response data are not required.
別名:
Ionomycin, Calcium Salt, Streptomyces conglobatus
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white to off-white
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C41H71O9.Ca/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42;/h11,13,24-33,36-37,39,42,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47);/q-1;+2/p-1/b13-11+;/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33+,36+,37-,39-,40+,41+;/m1./s1
InChI Key
RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
詳細
生物化学的/生理学的作用
Useful in cell activation experiments
包装
警告
その他情報
Lee, H.C. 1993. J. Biol. Chem.268, 293.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
407952-10MG:
407952-500MG:
407952-1MG:
407952-1GM:
407952-MG:
407952-5MG:
407952-25MG:
US2407952-1MG:
試験成績書(COA)