Merck
40-50030
Millipore
MAGPIX® Drive Fluid PLUS 4PK
別名:
Drive Fluid, Luminex, MAGPIX Drive Fluid PLUS 4PK, MPXDF4PK, magpix
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116010
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
liquid
包装
pkg of 4 pack, 700 mL each
メーカー/製品名
Milliplex®
テクニック
multiplexing: suitable
保管温度
room temp
詳細
該当なし
アプリケーション
該当なし
法的情報
MILLIPLEX は、Merck KGaA, Darmstadt, Germanyの登録商標です。
MAGPIX is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
40-50030:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Need help deciding which multiplex assay fits your research? Before you start multiplexing with MILLIPLEX® multiplex kits, check out these tips for how to decide what the best MILLIPLEX® assay is for your research. Also, learn what materials are required to complete multiplex workflows but not provided with the kits.
The newer xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation contains 3 modes of microbial action to eliminate potential environmental microbial resistance. See how the preparations compare in this performance comparison of the previous xMAP® Sheath Fluid to the new xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation in MILLIPLEX® multiplex assays.
新しいxMAP® Sheath Fluid PLUSの組成には、薬剤耐性菌の発生を抑制するために3種類の防腐剤が含まれています。MILLIPLEX®マルチプレックスアッセイにおける、従来のxMAP® Sheath Fluidと新しいxMAP® Sheath Fluid PLUSの性能比較をご覧ください。
質問
  1. What are the distinctions between the Magpix Drive Fluid and Drive Fluid Plus? Additionally, how can one transition to Drive Fluid Plus on the MagPix?
    1 回答
    1. The Drive Fluid formulation is being updated from a single preservative to a mixture of three preservatives. This change is intended to enhance transit stability and reduce the likelihood of future acquired microbial resistance.