詳細
RTECS - NI3325000
Merck USA index - 14, 4912
品質水準
アッセイ
≥99% (1H-NMR)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
pKa (20 °C)
7.0
溶解性
water: 100 mg/mL
微量陽イオン
heavy metals: <1 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI Key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- Prediction of adsorption performance of ZIF-67 for malachite green based on artificial neural network using L-BFGS algorithm.: Utilizing imidazole-based frameworks, specifically ZIF-67, this study showcases the effectiveness of imidazole structures in adsorbing and removing industrial dyes from water, highlighting environmental applications of imidazole in water treatment processes (Xiong C et al., 2024).
警告
再構成
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
4015-1KG:
4015-100GM:
4015-25GM:
4015BCI-0KG:
4015BCI-1KG:
4015-VGM:
試験成績書(COA)