アッセイ
≥98% (TLC)
≥98.5% (perchloric acid titration)
品質水準
フォーム
powder
pH
9.0-10.0
mp
158-161 °C (lit.)
溶解性
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
Cl.c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2.ClH/c1-2-5-3-4-1;/h1-3H,(H,4,5);1H
InChI Key
JDIIGWSSTNUWGK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩酸イミダゾールは以下のことに使用されています:
- 二重免疫組織化学
- Mytilus galloprovincialis中のオクトピンデヒドロゲナーゼ(ODH)の活性測定
- ヒトにおける卵細胞質内精子注入法(ICSI)後のin vitro受精における細胞骨格的特徴の研究
- 齧歯動物における、単純ヘルペスウイルスタイプ1チミジンキナーゼ(HSV1-tk)レポーター遺伝子発現のモニタリング用プローブの合成試薬
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I3386-500G:
I3386-BULK:
I3386-100G:
I3386-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Exploring the cytoskeleton during intracytoplasmic sperm injection in humans
Microinjection: Methods and Applications, 189-206 (2009)
Biochemical responses of the marine mussel Mytilus galloprovincialis to petrochemical environmental contamination along the North-western coast of Portugal
Chemosphere, 66(7), 1230-1242 (2007)
The alpha4beta2 nicotine acetylcholine receptor agonist is pronicline induces c-Fos expression in selective regions of the rat forebrain
Neuroscience Letters, 515(1), 7-11 (2012)
Biotechnology for biofuels, 9, 265-265 (2016-12-19)
2,3-Butanediol (2,3-BD) is a promising compound for various applications in chemical, cosmetic, and agricultural industries. Pyruvate decarboxylase (Pdc)-deficient Saccharomyces cerevisiae is an attractive host strain for producing 2,3-BD because a large amount of pyruvate could be shunted to 2,3-BD production
Synthesis of a probe for monitoring HSV1-tk reporter gene expression using chemical exchange saturation transfer MRI.
Nature Protocols, 8(12), 2380-2380 (2013)