スキップする
CLLS1069
MCF10A 細胞 APC (-/-)
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 set
カートの在庫状況を確認する
¥611,000
この商品について
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32190102
Biological source:
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
¥611,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
MCF10A 細胞 APC (-/-),
biological source
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
Quality Segment
OMIM accession no.
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... APC(324)
General description
MCF10A CELLS APC (-/-)はZFNノックアウト改変を有するヒト成人女性の新生物発生前の乳腺上皮細胞です。
この細胞株はATCCカタログ番号CRL-10317に相当します。
大腸腺腫症(APC)遺伝子は癌抑制遺伝子です。この遺伝子はヒト染色体の5q21にあります。
Application
Media Renewalは、週に2~3回交換します。
この細胞株の基本培地はダルベッコ改変イーグル培地/ハム栄養混合培地F-12製品番号51448Cです。 完全増殖用培地を作成するには、以下の成分を基本培地に添加します。ウマ血清製品番号H1270を最終濃度(v/v)5%、コレラ毒素製品番号C8052を最終濃度1 ng/mL、ヒトインスリン製品番号I9278を最終濃度10 μg/mL、上皮増殖因子製品番号E9644を最終濃度10 ng/mL、ヒドロコルチゾン製品番号H6909を最終濃度0.5 μg/mL。
バイアルを37°Cのウォーターバス中で、バイアルキャップが水中に入らないようにしながら、約2分間穏やかに撹拌することによって、すみやかに融解させます。70%エタノールで洗浄し、培地9 mLを添加して125×gで遠心します(5~7分間)。完全培地中で再懸濁し、37°Cでインキュベートします。
細胞凍結用培地-DMSO 1×(製品番号C6164)
Biochem/physiol Actions
大腸腺腫症(APC)は細胞分裂、細胞接着および細胞遊走において重要な役割を果たします。APC遺伝子の変異は結腸直腸癌と関連しています。
Features and Benefits
これらのMCF10A細胞は、約20時間の倍加時間で付着します。
染色体5q21上のジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)ノックアウト
Analysis Note
テスト項目:マイコプラズマ、無菌性、凍結後生存能の試験、培養細胞株同定のための短末端反復(STR)分析、培養細胞株の種確認のためのシトクロムオキシダーゼI(COI)分析。
Disclaimer
研究用途に限ります。輸出入を含む科学目的の使用を意図するとき、この製品はフランスで規制されています(公衆衛生法典L第1211-1条2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を発注することで、あなたは適切な輸入許可を取得したことを確認します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
CLLS1211CLLS1046CLLS1042
biological source
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
biological source
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
biological source
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
biological source
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... APC(324)
Gene Information
human ... PVRL4(81607), nectin-4(81607)
Gene Information
human ... PTEN(5728)
Gene Information
human ... CDH1(1105)
OMIM accession no.
611731
OMIM accession no.
609607
OMIM accession no.
601728
OMIM accession no.
602118
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
  • MCF10A CONTROL CELLS 1 vial
    SDS
  • MCF10A CELLS APC (-/-) 1 vial
    SDS
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)