376817-M
Hexokinase II Inhibitor II, 3-BP
The Hexokinase II Inhibitor II, 3-BP, also referenced under CAS 1113-59-3, controls the biological activity of Hexokinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
別名:
Hexokinase II Inhibitor II, 3-BP, 3-BrPA, Bromopyruvate, Bromopyruvatic Acid, 3-Bromo-2-oxopropionic acid
About This Item
おすすめの製品
詳細
RTECS - UZ0840000
品質水準
アッセイ
≥97% (titration)
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
distilled water: 100 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCC(=O)C(=O)O
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
InChI Key
PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
詳細
警告
再構成
その他情報
Chen, Z., et al. 2009. Biochim. Biophys. Acta.1787, 553.
Hulleman, E., et al. 2009. Blood.113, 2014;
Mathupala, S.P., et al. 2009. Semin. Cancer Biol.19, 17.
Pereira da Silva, A.P., et al. 2009. Biochem. J.417, 717.
Yun, J., et al. 2009. Science.325, 1555.
Zhang, X., et al. 2009. Anticancer Res.29, 1443.
Kim, J.S., et al. 2008. J. Bioenerg. Biomembr.40, 607.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
376817-100MG:
376817-100MG-M:
376817-MG:
試験成績書(COA)