Merck
927740
3-Bromopyruvic acid-18O3
≥90 atom % 18O, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3Br18O3
分子量:
172.96
UNSPSCコード:
12142200
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact stable isotopes customer service
同位体純度
≥90 atom % 18O
アッセイ
≥97% (CP)
質量シフト
M+6
SMILES記法
BrCC(C([18OH])=[18O])=[18O]
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
927740-VAR:
927740-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)