安全性情報
3730-OP
Millipore
Dextran Sulfate
OmniPur® Grade, Dextran Sulfate, 50% Solution Autoclaved.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.28
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
haze-free tan to yellow
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
詳細
Specifications:
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
3730-100ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. A quick question, Is the 50% the weight percentage or volume percentage?
    1 回答
    1. The concentration is expressed as weight percentage.
      役に立ちましたか?
  2. What is the molecular weight of this sulfated dextran?
    1 回答
    1. The molecular weight for product 3730-OP is 500,000 Da.