安全性情報
D6001
Sigma-Aldrich
デキストラン硫酸 ナトリウム塩 Leuconostoc)spp.由来
average mol wt >500,000 (dextran starting material), contains 0.5-2.0% phosphate buffer, pH 6-8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.21
由来生物
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
品質水準
フォーム
powder
光学活性
[α]/D 90 to 105 °, c = 6% (w/v) in water
分子量
average mol wt >500,000 (dextran starting material)
含みます
0.5-2.0% phosphate buffer, pH 6-8
組成
Sulfur Content, 16.0-19.0%
white to off-white
有効pH範囲
6.0-8.0 (1% in water)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デキストラン硫酸は負に帯電した硫酸化多糖であり、デキストランとクロロスルホン酸のエステル化によって生成されます。抗ウイルス性、抗凝固性、アジュバント性を備えています。デキストランは、出血、火傷、手術、および外傷の治療に使用されます。血流を促進し、赤血球凝集をブロックします。デキストランは血栓症および術後肺塞栓症のリスクを低下させます。リボヌクレアーゼ阻害剤として機能します。
アプリケーション
デキストラン硫酸ナトリウム塩Leuconostoc sppは以下の用途に使用されています:
  • 脂肪血漿の脱脂(67)(70)
  • げっ歯類遠位結腸での炎症性反応および発癌反応の誘発(68)
  • 3,4-エチレンジオキシチオフェン(EDOT)の調製(69)
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なデキストランを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D6001-50G:
D6001-100G:
D6001-10G:
D6001-1G:
D6001-BULK:
D6001-VAR:
D6001-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Seda Onder et al.
Frontiers in pharmacology, 8, 713-713 (2017-10-27)
Hupresin is a new affinity resin that binds butyrylcholinesterase (BChE) in human plasma and acetylcholinesterase (AChE) solubilized from red blood cells (RBC). Hupresin is available from the CHEMFORASE company. BChE in human plasma binds to Hupresin and is released with
The Molecular Biology of Poliovirus (2012)
Zora Djuric et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 46, 90-99 (2017-05-10)
Dietary fish oils have potential for prevention of colon cancer, and yet the mechanisms of action in normal and tumor colon tissues are not well defined. Here we evaluated the impact of the colonic fatty acid milieu on the formation
Rheology of Industrial Polysaccharides: Theory and Applications (2012)
Julien Charest et al.
Developmental cell, 55(4), 483-499 (2020-10-02)
Combinatorial action of transcription factors (TFs) with partially overlapping expression is a widespread strategy to generate novel gene-expression patterns and, thus, cellular diversity. Known mechanisms underlying combinatorial activity require co-expression of TFs within the same cell. Here, we describe the
プロトコル
Dextran sulfates as sodium salts are water-soluble and stable, containing approximately 17% sulfur for various applications.
関連コンテンツ
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.