Merck
329815
Sigma-Aldrich
Erythromycin, Streptomyces erythreus
An antibacterial agent. Inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 23S RNA in 50S ribosome.
別名:
Erythromycin, Streptomyces erythreus, Erythromycin A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H67NO13
CAS番号:
分子量:
733.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥85% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white to off-white
溶解性
ethanol: soluble
methanol: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
InChI Key
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
詳細
An antibacterial agent. Inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 23S RNA in 50S ribosome.
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
bacteria; protein synthesis
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
その他情報
Weisblum, B. 1984. Br. Med. Bull.40, 47.
Teraoka, H. 1977. Umsch. Wiss. Tech.77, 347.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
329815-GM:
329815-5GM:
329815-5KG:
329815-0KG:
329815-4.9KG:
329815-25GM:
試験成績書(COA)