Merck
CAD6056
3-way stopcock
female Luer lock to female Luer lock, male Luer lock, in. Y in. type
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥40,620
¥40,620
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥40,620
About This Item
UNSPSCコード:
41122000
NACRES:
NB.03
¥40,620
Check Cart for Availability
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Cadence Science 6056
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The spring clip design holdsthe key in position under proper sealing pressure for optimum performance. There is no need for a screwdriver in cleaning operations.
  • Made from nickel plated brass or stainless steel
  • Tested to 45 psi water pressure
  • High pressure stopcocks are rated to 290 psi
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)