324385
Doxycycline, Hyclate
A commonly-used broad-spectrum antibiotic.
別名:
Doxycycline, Hyclate, α-6-Deoxy-5-hydroxytetracycline, Vibramycin, Hyclate
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
yellow to yellow-green
溶解性
water: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/2C22H24N2O8.C2H6O.2ClH.H2O/c2*1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;1-2-3;;;/h2*4-7,10,14-15,17,25-27,31-32H,23H2,1-3H3;3H,2H2,1H3;2*1H;1H2/b2*21-13+;;;;/t2*7-,10+,14+,15-,17-,22-;;;;/m00..../s1
InChI Key
QDDHZFKCHWYXJF-PCLMCNLLSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
MMP-8
警告
再構成
その他情報
Beekman, B., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 237, 107.
Hanemaaijer, R., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 31504.
Lauhio, A., et al. 1994. Clin. Exp. Immunol. Antimicrobiol. Agents Chemother. 36, 227.
Sorsa, T., et al. 1994. Ann. N.Y. Acad. Sci.732, 112.
Suomalainen, K., et al. 1992. Antimicrobiol. Agents Chemother.36, 227.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
324385-1GM:
324385-GM:
試験成績書(COA)