スキップする
D3072
ドキシサイクリン塩酸塩、調製済み溶液
100 mg/mL in DMSO, ≥95.0% (HPLC)
別名:
α-6-デオキシ-5-ヒドロキシテトラサイクリン塩酸塩, 2-ナフタセンカルボキサミド、4-(ジメチルアミノ)- 1,4,4a,5,5a,6,11,12a-オクタヒドロ-3,5,10,12,12a-ペンタヒドロキシ-6-メチル-1,11-ジオキソ-、塩酸塩(1:1)、(4S,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-, Doxylin, Idocyklin, ビブラマイシンヒクラート, ビブラマイシン塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥14,900
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C22H24N2O8 · HCl
CAS番号:
分子量:
480.90
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
51284028
MDL number:
¥14,900
在庫あり出荷可能詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic
Quality Segment
sterility
0.22 μm filtered
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
concentration
100 mg/mL in DMSO
solubility
DMSO: 100 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma, parasites
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;/h4-7,10,14-15,17,25-27,31-32H,23H2,1-3H3;1H/b21-13-;/t7-,10+,14+,15-,17-,22-;/m0./s1
InChI key
VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
General description
ドキシサイクリンはテトラサイクリン系抗生物質の一種で、さまざまな感染症の治療に一般的に使用されます。広域スペクトル抗生物質の静菌剤です。ドキシサイクリンは抗原虫特性を示し、in vivoにおけるMMP(マトリックスメタロプロテイナーゼ)の強力な阻害剤です。
Application
<ul>
<li><strong>AAPS PharmSciTech: </strong>ドキシサイクリン塩酸塩を組み込んだ PVA/PCL/CS ベースのナノファイバー膜を作成し、ラットの生体内で歯周炎の管理における誘導組織再生と制御された送達を評価(Mirzaeei et al., 2024)。</li>
<li><strong>European Journal of Pharmacology:</strong>PI3K-Akt シグナル伝達経路を介して MMP17 および MMP1 を標的とする腎臓の悪性横紋体腫瘍の進行抑制における塩酸ドキシサイクリン′の役割(Mi et al., 2024)。</li>
</ul>
Other Notes
乾燥した十分に換気された場所で容器を密閉してください。開封した容器は慎重に再密閉し、漏れないようにまっすぐに立てておいてください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D989194664A1200000
description
100 mg/mL in DMSO, ≥95.0% (HPLC)
description
-
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycoplasma, Gram-positive bacteria, parasites
antibiotic activity spectrum
mycoplasma, Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, parasites
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
form
liquid
form
powder
form
-
form
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥93.5% (HPLC), 95.0-102.0% anhydrous basis (ethanol free based)
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
保管分類
10 - Combustible liquids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
188.6 °F - closed cup
引火点(°C)
87 °C - closed cup
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
D3072-1ML-PW: + D3072-VAR: + D3072-1ML: + D3072-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–7/7 質問  
  1. Is the stated concentration in the CoA the purity-corrected Doxycycline concentration or do I have to purity correct it myself?
    1 回答
    1. The concentration stated in the Certificate of Analysis provides the doxycycline content without purity correction. While no purity correction is required, it may be calculated by the end user, if necessary.
      役に立ちましたか?
  2. Can I dilute Doxycycline Hydrochloride, Ready Made Solution (D3072-1ML) in water ?
    1 回答
    1. Doxycycline hydrochloride is soluble in water, so it should remain soluble when diluted from DMSO to water, provided that the concentration is within a reasonable range. The water solubility of pure doxycycline hydrochloride is often reported to be ~50 mg/mL, though slight warming is often required at higher concentrations.
      役に立ちましたか?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  4. Can Doxycycline Hydrochloride, Ready Made Solution (D3072-1ML) be stored at lower than -20C (example -80C)?
    1 回答
    1. This product is a 100 mg/mL solution in DMSO. As DMSO is a cryoprotectant, storage at -80°C is not expected to be detrimental to the product quality. However, the stability of this solution as -80°C has not been investigated.
      役に立ちましたか?
  5. How many times can I thaw and freeze this product?
    1 回答
    1. There is no recommended or maximum number of freeze/thaw cycles for this product. It is advisable to store in aliquots to minimize freeze/thaw cycles.
      役に立ちましたか?
  6. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  7. What is the concentration of this 1 ml Doxycycline solution?
    1 回答
    1. This product is a ready made solution with a concentration of 100 mg/mL in DMSO. The concentration is listed in the "Properties" section of the product page.