安全性情報
3098
Sigma-Aldrich
Nuclease-free Water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NB.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
フォーム
liquid
品質水準
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
DNA amplification: suitable
輸送温度
ambient
詳細
Nuclease Free water. Liquid is RNase and DNase Free.
Nuclease-free Water is essential to preserve the sample integrity for applications such as PCR, cloning, sequencing, or gene editing. DEPC chemical treatment is often used to eliminate the nucleases from solutions as it is an efficient inhibitor of DNase and RNase.
アプリケーション
Suitable for use in polymerase chain reaction and other molecular biology techniques.
包装
5x2 mL
保管および安定性
Store at room temp
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
3098:
3098-2ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7