Merck
PCRH20-RO
Roche
水、PCRグレード
liquid, pkg of 25 mL (03315959001 [1 x 25 ml]), pkg of 25 mL (03315932001 [25 x 1 ml]), pkg of 100 mL (03315843001 [4 x 25 ml])
別名:
水、PCRグレード
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12191602
NACRES:
NA.21
形状
liquid
品質水準
包装
pkg of 100 mL (03315843001 [4 x 25 ml])
pkg of 25 mL (03315932001 [25 x 1 ml])
pkg of 25 mL (03315959001 [1 x 25 ml])
メーカー/製品名
Roche
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
PCRグレード水は、特別に精製、再蒸留、脱イオン、および高圧減菌されています。この製造プロセスによって、ロシュの厳しい品質管理手順に準じてもこの水に検出可能な量の核酸は含まれていないことが保証されます。PCRグレード水は従来のサーマルサイクラーおよびライトサイクラー®の装置を用いPCRにて定期的に検査しています。
アプリケーション
本製品はすべてのPCRまたはRT-PCRの使用のために特別に検査、認定しています。本製品はすべての評価項目またはリアルタイムPCRアッセイと組み合わせて、また、最高品質の水が必要な時はいつでも使用することができます。ロシュアプライドサイエンス社から入手可能なライトサイクラーキット®のすべてと増幅製品の一部はこのPCRグレード水を含んでいます。
品質
機能試験:PCRグレード水の各ロットはPCR(0.01 ngの λDNA由来の0.5 kbの標的の増幅)で検査しています。PCRの生成物をゲル電気泳動法で分析すると明瞭で明確なバンドがゲル状に見られるはずです。
ヌクレアーゼの欠如:この水は、ヌクレアーゼ基質として機能し得る様々な核酸を用いて検査しています。現在の品質手順では、エンドヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼ、ニッキング活性のいずれも検出されません。
調製ノート
保管条件(標準溶液):標準溶液は2~8℃で短期間(たとえば1週間)保管してください。
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断用には使用できません。
法的情報
LightCycler is a registered trademark of Roche
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Eric K Sackmann et al.
Journal of laboratory automation, 21(1), 166-177 (2015-09-06)
Acoustic liquid handling uses high-frequency acoustic signals that are focused on the surface of a fluid to eject droplets with high accuracy and precision for various life science applications. Here we present a multiwell source plate, the Echo Qualified Reservoir
Y Chaïbou et al.
Medecine et maladies infectieuses, 44(3), 117-122 (2014-03-13)
We had for aim to determine the epidemiology of meningeal and lung invasive infections due to Streptococcus pneumoniae in Burkina Faso. We screened for S. pneumoniae with the usual bacteriology techniques and with real time polymerase chain reaction (rt-PCR) in 7917
Bruce Humphrey et al.
PloS one, 10(7), e0132954-e0132954 (2015-07-15)
More than two decades after its discovery, contaminant microbial DNA in PCR reagents continues to impact the sensitivity and integrity of broad-range PCR diagnostic techniques. This is particularly relevant to their use in the setting of human sepsis, where a
資料
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
SDS-PAGE(ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動)用のサンプルの調製および電気泳動条件の最適化の際に生じる課題と、その考えられる原因および対応策を示します。