Merck
95289
Sigma-Aldrich
for cell biology
別名:
Water for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
CAS番号:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.71
グレード:
for cell biology
アプリケーション:
cell analysis
bp:
100 °C (lit.)
製品名
水, for cell biology, sterile ultrafiltered
グレード
for cell biology
品質水準
フォーム
liquid
品質
sterile ultrafiltered
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
mycoplasma, none detected (fluorimetric detection of DNA traces; Hoechst test with Bisbenzimide H 33258 (Cat. No 14530))
≤0.005 EU/mL endoxins
屈折率
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
微量陽イオン
Ca: <10 ppb
Mg: <10 ppb
アプリケーション
cell analysis
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
水は、次の用途で使用されています。
  • リポ多糖親和性アッセイにおいて腐食および非腐食ディスクをすすぐために。
  • ヒドロゲルの合成および調製に。
  • 2-メルカプトエタノールおよびCpG-ODN原液の調製に。
  • リポ多糖(LPS)の調製に。
その他情報
水製品を簡単に比較検討できる水製品規格表をご参照ください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
95289-VAR:
95289-BULK:
95289-500ML:
95289-1L:
95289-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
水 tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
95280
水 Deionized
Sigma-Aldrich
38796
水 OmniPur&#174; Grade, Sterile, Nuclease Free
Sigma-Aldrich
9801-OP
Production and analysis of immunomodulatory excretory-secretory products from the mouse gastrointestinal nematode Heligmosomoides polygyrus bakeri
Valanparambil RM, et al.
Nature Protocols, 9(12), 2740-2740 (2014)
Comparative analysis of QCM and SPR techniques for the optimization of immobilization sequences
Ansorena P, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 155(2), 667-672 (2011)
Influence of corrosion on lipopolysaccharide affinity for two different titanium materials
Barao VAR, et al.
The Journal of Prosthetic Dentistry, 110(6), 462-470 (2013)
Biomimetic poly (amidoamine) hydrogels as synthetic materials for cell culture
Jacchetti E, et al.
Journal of Nanobiotechnology, 6(1), 14-14 (2008)
Philippe Robert et al.
Investigative radiology, 50(8), 473-480 (2015-06-25)
To prospectively compare in healthy rats the effect of multiple injections of macrocyclic (gadoterate meglumine) and linear (gadodiamide) gadolinium-based contrast agents (GBCAs) on T1-weighted signal intensity in the deep cerebellar nuclei (DCN), including the dentate nucleus. Healthy rats (n =