Merck
1.11662
Millipore
CHAPS
for biochemistry
別名:
3-[(3-コールアミドプロピル)ジメチルアンモニオ]-1-プロパンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H58N2O7S
CAS番号:
分子量:
614.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.05
product name
CHAPS, for biochemistry
品質水準
形状
solid
分子量
micellar avg mol wt 6150
凝集数
10
pH
6 (100 g/L in H2O)
CMC
6 mM (20-25°C)
mp
157 °C
転移温度
cloud point >100 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22?,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
InChI Key
UMCMPZBLKLEWAF-RFCNGIAKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
CHAPSは非変性性の双性イオン界面活性剤で、膜の生化学研究に用いられます。
膜タンパク質の可溶化やタンパク質-タンパク質相互作用の阻害に有用です。CHAPSはミセルの分子量が小さく(6,150)、限界ミセル濃度が高い(6~10 mM)ため、透析によってサンプルから除去することが可能です。等電点電気泳動(IEF)および二次元電気泳動の際のタンパク質可溶化にも適しています。CHAPSは非変性の(尿素を使用しない)IEFで一般に用いられており、細胞内画分や植物タンパク質の分離で優れた性能を示しています。IEFゲルにおける通常の使用濃度は2~4% (w/v)です。
アナリシスノート
Assay (ex N): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Absorbance A (280 nm; 1 %; 1 cm; water): ≤ 0.1
Absorbance A (260 nm; 1 %; 1 cm; water): ≤ 0.1
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1