Merck
2710-OP
Millipore
ホウ酸
OmniPur® Grade, >= 99.5%
別名:
Boric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3BO3
CAS番号:
分子量:
61.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
蒸気圧
2.6 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.5%
フォーム
granular
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
mp
160 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 49.2 g/L at 20 °C
密度
1.489 g/cm3 at 23 °C
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI Key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molecular Biology Grade
Specifications:
A (260 nm, 0.1 M, water): ≤0.01AU
A (280 nm, 0.1 M, water): ≤0.01AU
Assay: ≥99.5%
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Phosphatase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
2710-1KG:
2730-25KG:
2720-5KG:
試験成績書(COA)